missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methyl-4,6-bis(octylsulfanylmethyl)phenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol |
| CAS | 110553-27-0 |
| Summenformel | C25H44OS2 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 2-Methyl-4,6-bis[(octylthio)methyl]phenol, 2,4-Bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol, 2,4-Dioctylthiomethyl-6-methylphenol, 2-Methyl-4,6-Bis[(octylthio)methyl]phenol, 2-Methyl-4,6-bis(octylsulfanylmethyl)phenol, 4,6-Bis(octylthiomethyl)-o-cresol, 4,6-Bis(octythiomethyl)-o-cresol, AO 4, AO 4 (Russian stabilizer), Antage HP 400, Antioxidant 1520, Antioxidant 2088, EB 51-677, HP 400, IR 1520, IX 1520, Irganox 1520, Irganox 1520D, Irganox 1520L, Irganox 1520SE, Irgastab Cable KV 10, Irgastab KV 10, KV 10, S 6P |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H44OS2/c1-4-6-8-10-12-14-16-27-20-23-18-22(3)25(26)24(19-23)21-28-17-15-13-11-9-7-5-2/h18-19,26H,4-17,20-21H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCCCCSCc1cc(C)c(O)c(CSCCCCCCCC)c1 |
| IUPAC-Name | 2-Methyl-4,6-bis(Octylsulfanylmethyl)phenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 424.75 |
| Formelmasse | 424.2834 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?