Learn More
2-Methyl-4-nitroimidazol, Mikromol™
Beschreibung
2-Methyl-4-nitroimidazol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-4-nitroimidazole |
| CAS | 696-23-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Methyl-4-nitroimidazole |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C4 H5 N3 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Methyl-4-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole, Metronidazole Benzoate Imp. B (EP), Tinidazole Imp. A (EP), Metronidazole Imp. A (EP), Tinidazole USP Related Compound A, Tinidazole USP RC A, Tinidazole Related Compound A, Metronidazole Benzoate Impurity B, Metronidazole Impurity A, Tinidazole Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | Cc1nc(c[nH]1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol |
| Mehr anzeigen |