Learn More
2-Methyl-4-nitroimidazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17972366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17972366 25 mg 25 Milligramm
17962356 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17972366 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0012.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Methyl-4-nitroimidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-nitroimidazole
CAS 696-23-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Methyl-4-nitroimidazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H5 N3 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Methyl-4-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole, Metronidazole Benzoate Imp. B (EP), Tinidazole Imp. A (EP), Metronidazole Imp. A (EP), Tinidazole USP Related Compound A, Tinidazole USP RC A, Tinidazole Related Compound A, Metronidazole Benzoate Impurity B, Metronidazole Impurity A, Tinidazole Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6)
SMILES Cc1nc(c[nH]1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 127.1
Menge 25 mg
Formelmasse 127,0382 g/mol