Learn More
2-Methyl-4-octanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468817
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11468817 25 g 25 Gramm
11458817 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19952.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7492-38-8 | C9H18O | 142.24 g/mol
2-Methyl-4-octanone is a building block ketone for proteomics research. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-4-Octanon ist ein Baukastenketon für die Proteomikforschung. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7492-38-8
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.24
MDL-Nummer MFCD00048808
InChI-Schlüssel ICSKJDZASFIJQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-octanone, 4-octanone, 2-methyl
PubChem CID 522566
IUPAC-Name 2-Methyloctan-4-on
SMILES CCCCC(=O)CC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-octanone
Siedepunkt 180°C
Brechungsindex 1.415
Menge 25 g
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 99%