Learn More
2-Methyl-4-Pentensäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493674
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493674 50 g 50 Gramm
11483674 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493674 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11297.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1575-74-2 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
2-Methyl-4-pentenoic acid is used as raw material for fruit flavor or it is an enhancer of fruity fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-4-Pentensäure wird als Rohstoff für den Fruchtgeschmack verwendet oder ist ein Verstärker für fruchtige Duftstoffe.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1575-74-2
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.144
MDL-Nummer MFCD00015570
InChI-Schlüssel HVRZYSHVZOELOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-pentenoic acid, 4-pentenoic acid, 2-methyl, 2-methylpent-4-en-1-oic acid, fema no. 3511, 2-methyl-4-pentenoicacid, methylallylacetic acid, acmc-209dg9, 2-methyl-pent-4-enoic acid, hvrzyshvzoeloh-uhfffaoysa, 2-methyl-4-pentenoic acid, fg
PubChem CID 549519
IUPAC-Name 2-Methylpent-4-ensäure
SMILES CC(CC=C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-pentenoic acid
Dichte 0.95
Siedepunkt 195°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.431
Menge 50 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1720987
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 114.15
Reinheit (%) 98%