Learn More
2-Methyl-4-(trifluormethyl)-1,3-thiazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10624965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10624965 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10091474 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10624965 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC76304CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1034566-13-6
Summenformel C6H4F3NOS
Molekulargewicht (g/mol) 195.159
MDL-Nummer MFCD12198128
InChI-Schlüssel FBQFBBGXQZDOQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
PubChem CID 43811060
IUPAC-Name 2-Methyl-4-(Trifluormethyl)-1,3-Thiazol-5-Carbaldehyd
SMILES CC1=NC(=C(S1)C=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 195.16
Reinheit (%) 97%