Learn More
2-Methyl-5-(Methylthio)furan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459477 2 g 2 Gramm
11469477 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21998.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 13678-59-6 | C6H8OS | 128.189 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13678-59-6
Summenformel C6H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 128.189
MDL-Nummer MFCD01208018
InChI-Schlüssel RESBOJMQOGJOMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-methylthio furan, 5-methyl-2-methylthio furan, furan, 2-methyl-5-methylthio, methyl 5-methylfuryl sulfide, 2-methyl-5-methylsulfanyl furan, 2-methyl-5-methylthiofuran, unii-41z7b950jj, 2-methyl 5-methyl thio furan, furan,2-methyl-5-methylthio, fema no. 3366
PubChem CID 61657
IUPAC-Name 2-Methyl-5-Methylsulfanylfuran
SMILES CC1=CC=C(O1)SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-(methylthio)furan
Dichte 1.063
Siedepunkt 79°C to 81°C (50 mmHg)
Flammpunkt 50°C (122°F)
Geruch Stench
Menge 2 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 128.19
Reinheit (%) 99%