Learn More
2-Methyl-5-Nitroanilin, TRC
Artikelnummer. 30138444
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Unit Size:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30138444 10 g 10 Gramm
30133592 50 g 50 Gramm
30040393 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30138444 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM32344510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-55-8
Summenformel C7 H8 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Synonym Fast Scarlet G Base (6CI), o-Toluidine, 5-nitro- (8CI), 2-Methyl-5-nitrobenzenamine, (2-Methyl-5-nitrophenyl)amine, 1-Amino-2-methyl-5-nitrobenzene, 1-Methyl-2-amino-4-nitrobenzene, 2-Amino-4-nitrotoluene, 2-Methyl-5-nitroaniline, 3-Nitro-6-methylaniline, 4-Nitro-2-aminotoluene, 5-Nitro-2-methylaniline, 5-Nitro-2-toluidine, 5-Nitro-o-toluidine, 6-Methyl-3-nitroaniline, Amarthol Fast Scarlet G Base, Amarthol Fast Scarlet G Salt, Azoene Fast Scarlet G Salt, Azoene Fast Scarlet GC Base, Azoene Fast Scarlet GC Salt, Azofix Scarlet G Salt, Azogene Fast Scarlet G, C.I. 37105, C.I. Azoic Diazo Component 12, Conazoic Diazo AB, Dainichi Fast Scarlet G Base, Daito Scarlet Base G, Devol Scarlet B, Devol Scarlet G Salt, Diabase Scarlet G, Diazo Fast Scarlet G, Dycosbase Scarlet G Base, Fast Red SG Base, Fast Scarlet Base J, Fast Scarlet G, Fast Scarlet G Salt, Fast Scarlet GC Base, Fast Scarlet J Salt, Fast Scarlet M 4NT Base, Fast Scarlet T Base, Hiltonil Fast Scarlet G Base, Hiltonil Fast Scarlet G Salt, Hiltonil Fast Scarlet GC Base, Icho Salt Scarlet G, Kayaku Scarlet G Base, Lake Scarlet G Base, Lithosol Orange R Base, Mitsui Scarlet G Base, NSC 8947, Naphthanil Scarlet G Base, Naphtoelan Fast Scarlet G Base, Naphtoelan Fast Scarlet G Salt, PNOT, Scarlet Base Ciba II, Scarlet Base G, Scarlet Base Irga II, Scarlet Base NSP, Scarlet G, Scarlet G Base, Sugai Fast Scarlet G Base, Symulon Scarlet G Base
IUPAC-Name 2-Methyl-5-nitroanilin
SMILES Cc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-]
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline)
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3
Formelmasse 152.0586