Learn More
2-Methyl-5-Nitrobenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442349
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15442349 5 g 5 Gramm
15432349 1 g 1 Gramm
15452349 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15442349 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64924.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 89976-12-5 | C8H6F3NO2 | 205.136 g/mol
Employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als wichtiges Zwischenprodukt für Rohstoffe für die organische Synthese, Agrochemie, Pharmazie und Färberfeld eingesetzt
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89976-12-5
Summenformel C8H6F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.136
MDL-Nummer MFCD01631684
InChI-Schlüssel SVQCVQCIZWSPPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-nitrobenzotrifluoride, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethyl-4-nitrotoluene, 4-nitro-2-trifluoromethyl toluene, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-methylnitrobenzene, 2-trifluoromethyl-1-methyl-4-nitrobenzene, pubchem4444
PubChem CID 2775447
IUPAC-Name 1-methyl-4-nitro-2-(trifluormethyl)benzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Farbe Weiß
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2506013
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 205.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest