Learn More
2-Methyl-5-nitroimidazol-1-essigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 1010-93-1 |
| Summenformel | C6 H7 N3 O4 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | THIQ-3-ol isomer, 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6-diol (1S,4R) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H7N3O4/c1-4-7-2-5(9(12)13)8(4)3-6(10)11/h2H,3H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 185.14 |
| Formelmasse | 185.0437 |