Learn More
2-Methyl-5-nitroimidazol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10113450 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10113450 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10764651 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10113450 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 159470500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 88054-22-2 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88054-22-2
Summenformel C4H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 127.10
MDL-Nummer MFCD00005191
InChI-Schlüssel FFYTTYVSDVWNMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-nitroimidazole, 2-methyl-4-nitroimidazole, 2-methyl-4-nitro-1h-imidazole, menidazole, 1h-imidazole, 2-methyl-4-nitro, 1h-imidazole, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-4 5-nitroimidazole, imidazole, 2-methyl-4-nitro, unii-24ag2ww15w, imidazole, 2-methyl-5-nitro
PubChem CID 12760
IUPAC-Name 2-Methyl-5-Nitro-1H-Imidazol
SMILES CC1=NC=C(N1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-nitroimidazole
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 252°C to 254°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 50 g
Beilstein 23, I, 23
Formelmasse 127.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver