Learn More
2-Methyl-5-Phenyl-3-Furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10293062
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10293062 250 mg 250 Milligramm
10511702 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10293062 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC14904CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 321309-42-6
Summenformel C12H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD02681964
InChI-Schlüssel QRBXYIYZWZGINC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795313
IUPAC-Name 2-Methyl-5-Phenylfuran-3-Carbaldehyd
SMILES CC1=C(C=C(O1)C2=CC=CC=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-phenyl-3-furaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2-methyl-5-phenyl-3-furaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carbaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxaldehyde, 3-furancarboxaldehyde,2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxaldehyde, 2-methyl-5-phenyl
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%