Learn More
2-Methyl-5-phenyl-furan-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10512852
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10512852 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10522852 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10512852 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC14901DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 108124-17-0
Summenformel C12H9O3
Molekulargewicht (g/mol) 201.20
MDL-Nummer MFCD00221070
InChI-Schlüssel VLMNACSEESRUAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxylic acid,2-methyl-5-phenyl, acmc-1bptp, maybridge1_002369, cbmicro_037931, cambridge id 5930829, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carboxylic acid
PubChem CID 736516
IUPAC-Name 2-Methyl-5-Phenylfuran-3-Carbonsäure
SMILES CC1=C(C=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 97%