Learn More
2-Methyl-5-phenylfuran-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410067 1 g 1 Gramm
11420067 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20988.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.50 €
    71.65 € / 1 Gramm
    Sparen 7.85 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 108124-17-0 | C12H9O3 | 201.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108124-17-0
Summenformel C12H9O3
Molekulargewicht (g/mol) 201.20
MDL-Nummer MFCD00221070
InChI-Schlüssel VLMNACSEESRUAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxylic acid,2-methyl-5-phenyl, acmc-1bptp, maybridge1_002369, cbmicro_037931, cambridge id 5930829, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carboxylic acid
PubChem CID 736516
SMILES CC1=C(C=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid
Schmelzpunkt 181°C to 184°C
Menge 1 g
IUPAC-Name 2-Methyl-5-Phenylfuran-3-Carbonsäure
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 97%