Learn More
2-Methyl-6-nitrochinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2698282
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10467412
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB06234DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 613-30-9
Summenformel C10H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.19
MDL-Nummer MFCD00051736
InChI-Schlüssel DXDPHHQJZWWAEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitroquinaldine, quinoline, 2-methyl-6-nitro, maybridge1_001441, acmc-1bb88, 1-2-aminoethyl pyrrole-2,5-dione,hydrochloride
PubChem CID 69172
IUPAC-Name 2-Methyl-6-Nitrochinolin
SMILES CC1=CC=C2C=C(C=CC2=N1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-6-nitroquinoline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 188.19
Reinheit (%) 97%