Learn More
2-Methyl-6-nitrochinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081125
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11464363
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10945.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 613-30-9 | C10H8N2O2 | 188.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-30-9
Summenformel C10H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.19
MDL-Nummer MFCD00051736
InChI-Schlüssel DXDPHHQJZWWAEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitroquinaldine, quinoline, 2-methyl-6-nitro, maybridge1_001441, acmc-1bb88, 1-2-aminoethyl pyrrole-2,5-dione,hydrochloride
PubChem CID 69172
IUPAC-Name 2-Methyl-6-Nitrochinolin
SMILES CC1=CC=C2C=C(C=CC2=N1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-6-nitroquinoline
Schmelzpunkt 162°C to 166°C
Menge 1 g
Beilstein 7915
Formelmasse 188.19
Reinheit (%) 98%