Learn More
2-Methyl-6-Chinolincarbaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10336864
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10336864 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10173034 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10336864 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC28404DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 108166-03-6
Summenformel C11H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 171.20
MDL-Nummer MFCD08060502
InChI-Schlüssel WAPQHBBEWPVBTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-quinolinecarbaldehyde, 2-methyl-6-quinolinecarboxaldehyde, 2-methylquinoline-6-carboxaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde,2-methyl, 6-quinolinecarboxaldehyde, 2-methyl, acmc-1bu0b, 6-formyl-2-methylquinoline, 2-methyl-quinoline-6-carbaldehyde
PubChem CID 7537486
IUPAC-Name 2-Methylchinolin-6-Carbaldehyd
SMILES CC1=CC=C2C=C(C=O)C=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-6-quinolinecarbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 171.2
Reinheit (%) 97%