Learn More
2-Methyl-6-chinolincarbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10371493
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10371493 1 g -
10055972 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10371493 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC28401DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 635-80-3
Summenformel C11H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 187.198
MDL-Nummer MFCD00748504
InChI-Schlüssel IZONZQFTYGVOOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-quinolinecarboxylic acid, 6-quinolinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-6-quinolinecarboxylicacid, 2-methylquinoline-6-carboxylicacid, acmc-1b4d8, quinaldine-6-carboxylic acid, 6-carboxy-2-methyl quinoline, ksc352o8f, 2-methyl-quinoline-6-carboxylic acid
PubChem CID 604483
IUPAC-Name 2-Methylchinolin-6-Carbonsäure
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-6-quinolinecarboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 97%