missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methyl-6-chinolincarbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-3110287
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10055972 250 mg 250 Milligramm
10371493 1 g -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10055972

Marke: Thermo Scientific Maybridge CC28401CB

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 635-80-3
Summenformel C11H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 187.198
MDL-Nummer MFCD00748504
InChI-Schlüssel IZONZQFTYGVOOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-quinolinecarboxylic acid, 6-quinolinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-6-quinolinecarboxylicacid, 2-methylquinoline-6-carboxylicacid, acmc-1b4d8, quinaldine-6-carboxylic acid, 6-carboxy-2-methyl quinoline, ksc352o8f, 2-methyl-quinoline-6-carboxylic acid
PubChem CID 604483
IUPAC-Name 2-Methylchinolin-6-Carbonsäure
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Methyl-6-quinolinecarboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.