Learn More
2-Methyl-6-(Trifluormethyl)nicotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10763512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10763512 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10763512 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00323DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
CAS 545394-83-0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C8H6F3NO
MDL-Nummer MFCD11035943
Menge 1 g
Synonym 2-methyl-6-trifluoromethyl nicotinaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carbaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl
InChI-Schlüssel HHGVNSFXEFHMGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=O)C=CC(=N1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Molekulargewicht (g/mol) 189.14
PubChem CID 28875322
Formelmasse 189.14