Learn More
2-Methyl-6-(trifluormethyl)-nicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15455787 1 g 1 Gramm
15465787 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33003.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 261635-93-2 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich (4.7 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261635-93-2
Summenformel C8H6F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.14
MDL-Nummer MFCD01311990
InChI-Schlüssel ODWJFUQRQUCRJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 6-trifluoromethyl-2-methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl-nicotinic acid, maybridge4_000139, 2-methyl-6-trifluoromethynicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyinicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethylnicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 2775683
IUPAC-Name 2-Chlor-6-(Trifluormethyl)pyridin-3-Carbonsäure
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)C(F)(F)F)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Schmelzpunkt 139°C to 141°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (4.7g/L at 25°C).
Formelmasse 205.14
Reinheit (%) 97%