Learn More
2-Methyl-6-(trifluormethyl)-nicotinsäure, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10659604
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10659604 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10230133 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10659604 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. AW00680DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 261635-93-2
Summenformel C8H6F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.14
MDL-Nummer MFCD01311990
InChI-Schlüssel ODWJFUQRQUCRJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 6-trifluoromethyl-2-methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl-nicotinic acid, maybridge4_000139, 2-methyl-6-trifluoromethynicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyinicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethylnicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 2775683
IUPAC-Name 2-Chlor-6-(Trifluormethyl)pyridin-3-Carbonsäure
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)C(F)(F)F)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 205.13
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch