Learn More
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10351700
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10351700 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10351700 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00325DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
CAS 383907-17-3
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C7H7F3N2
MDL-Nummer MFCD01311991
Menge 1 g
Synonym 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-amino-2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine, 2-methyl-6-trifluoromethylpyridin-3-yl amine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridylamine, 3-pyridinamine,2-methyl-6-trifluoromethyl, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-amine, 3-pyridinamine, 2-methyl-6-trifluoromethyl
InChI-Schlüssel FUJKUIAVFVGTGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(N)C=CC(=N1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2-Methyl-6-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 176.14
PubChem CID 3521850
Formelmasse 176.14