Learn More
2-Methyl-6-(Trifluormethyl)pyridin-3-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498315 1 g 1 Gramm
15408325 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498315 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33110.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 545394-83-0 | Molecular Formula: C8H6F3NO | Molecular Weight: 189.14 g/mol
Participate in Horner-Wadsworth-Emmons reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Teil der Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion.
Löslichkeit
In kleinen Mengen löslich (6.1E-4 g/L) (25 °C).
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 545394-83-0
Summenformel C8H6F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 189.14
MDL-Nummer MFCD11035943
InChI-Schlüssel HHGVNSFXEFHMGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-trifluoromethyl nicotinaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carbaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl
PubChem CID 28875322
IUPAC-Name 2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C=O)C=CC(=N1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 45°C to 48°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (6.1E-4g/L) (25°C).
Formelmasse 189.14
Reinheit (%) 97%