Learn More
2-Methyl-6-vinylpyrazin (~1 % Hydrochinon als Stabilisator), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-6-vinyl-pyrazine |
| CAS | 13925-09-2 |
| Summenformel | C7H8N2 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 2-Ethenyl-6-methylpyrazine, 2-Methyl-6-ethenylpyrazine, 2-Methyl-6-vinylpyrazine, 2-Vinyl-6-methylpyrazine, 6-Methyl-2-vinylpyrazine, 2-Ethenyl-6-methyl-pyrazine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8N2/c1-3-7-5-8-4-6(2)9-7/h3-5H,1H2,2H3 |
| SMILES | C=CC1=NC(C)=CN=C1 |
| IUPAC-Name | 2-Methyl-6-vinylpyrazin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 120.15 |
| Formelmasse | 120.0687 |