Learn More
2-Methyl-7-methylamino-d3-8-nitro-chinoxalin, TRC
Artikelnummer. 30465020
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30465020 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30465020 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM322407100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-7-methylamino-d3-8-nitro-quinoxaline
CAS 1020718-63-1
Summenformel C10 D3 H7 N4 O2
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H10N4O2/c1-6-5-12-7-3-4-8(11-2)10(14(15)16)9(7)13-6/h3-5,11H,1-2H3/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc2ncc(C)nc2c1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 3-Methyl-5-nitro-N-(Trideuteriomethyl)chinoxalin-6-amin
Molekulargewicht (g/mol) 221.23
Formelmasse 221.0992