Learn More
2-Methyl-d3-propionsäure-3,3,3-d3-amid, TRC
Artikelnummer. 30466820
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30466820 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30466820 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32593950MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-d3-propionic-3,3,3-d3-amide
CAS 1020719-64-5
Summenformel C4 2H6 H3 N O
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H2,5,6)/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)N)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 3,3,3-Trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanamid
Molekulargewicht (g/mol) 93.16
Formelmasse 93.1061