missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methyl Hippuric Acid-d7, TRC

Artikelnummer. 30471140
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30471140 5 mg 5 Milligramm
30479622 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30471140 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3119835MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1216430-90-8
Summenformel C10 D7 H4 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 200.242
Synonym 2-[[2,3,4,5-Tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzoyl]amino]acetic acid, N-(2-Methylbenzoyl)glycine-D7 (methylbenzoyl-D7), N-(2-Methylbenzoyl)glycine-d7, 2-Methylhippuric acid-d7, 2-[[2-(Methyl-d3)benzoyl-3,4,5,6-d4]amino]acetic acid, o-Methylhippuric acid-d7, o-Toluric acid-d7, 2-Methyl hippuric acid-d7
IUPAC-Name 2-[[2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzoyl]amino]acetic acid
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(C(=O)NCC(=O)O)c1[2H])C([2H])([2H])[2H]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Methyl Hippuric Acid-d7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-4-2-3-5-8(7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)/i1D3,2D,3D,4D,5D
Formelmasse 200.118
Reinheit (%) >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.