Learn More
2-Methylhippursäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl Hippuric Acid |
| CAS | 42013-20-7 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C10 H11 N O3 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Glycine','N-(2-methylbenzoyl)-, N-(2-Methylbenzoyl)glycine, (2-Methyl-benzoylamino)-acetic acid, 2-Methylhippuric acid, 2-[(2-Methylbenzoyl)amino]acetic acid, 2-[(2-Methylphenyl)formamido]acetic acid, NSC 163983, o-Methylhippuric acid, o-Toluric acid, 2-Methyl hippuric acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-4-2-3-5-8(7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13) |
| SMILES | Cc1ccccc1C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-[(2-Methylbenzoyl)amino]essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 193.2 |
| Mehr anzeigen |