missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methylhippursäure, TRC

Artikelnummer. 30484272
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30484272 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30484272 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3119801G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Methyl Hippuric Acid
CAS 42013-20-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 H11 N O3
Menge 1 g
Synonym Glycine','N-(2-methylbenzoyl)-, N-(2-Methylbenzoyl)glycine, (2-Methyl-benzoylamino)-acetic acid, 2-Methylhippuric acid, 2-[(2-Methylbenzoyl)amino]acetic acid, 2-[(2-Methylphenyl)formamido]acetic acid, NSC 163983, o-Methylhippuric acid, o-Toluric acid, 2-Methyl hippuric acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-4-2-3-5-8(7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
SMILES Cc1ccccc1C(=O)NCC(=O)O
IUPAC-Name 2-[(2-Methylbenzoyl)amino]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 193.2
Formelmasse 193.0739
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.