Learn More
2-Methylallylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10420242 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10420242
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2878-14-0 | C4H9N | 71.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2878-14-0
Summenformel C4H9N
Molekulargewicht (g/mol) 71.12
MDL-Nummer MFCD00053646
InChI-Schlüssel VXDHQYLFEYUMFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylallylamine, methallylamine, 2-methylprop-2-en-1-ylamine, 2-propen-1-amine, 2-methyl, unii-fhj35we6dg, fhj35we6dg, 2-methyl-allylamine, 2-methyl-2-propenylamine, 2-methyl-2-propen-1-amine, ksc493c1t
PubChem CID 76141
IUPAC-Name 2-methylprop-2-en-1-amine
SMILES CC(=C)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylallylamine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.78g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CCH2CH2NH2
Brechungsindex 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Formelmasse 71.12
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylallylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.