Learn More
2-Methylallylmagnesiumchlorid, 0.5 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10274714 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10274714 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10274714 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427411000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylallylmagnesium chloride
Farbe Farblos bis hellgelb
Namenshinweis 0.5M solution in THF
CAS 5674-02-2, 109-99-9
Siedepunkt 65.0°C to 67.0°C
CAS Min. % 5.02, 91.21
CAS Max. % 8.79, 94.98
Summenformel C4H9ClMg
Strukturformel H2C=C(CH3)CH2MgCl
MDL-Nummer MFCD00000471
Konzentration 0.4 to 0.7M
Dichte 0.9150g/mL
Synonym isobutylmagnesium chloride, magnesium, chloro 2-methylpropyl, isobutylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, isobutylmagnesiumchloride, ibumgcl, i-bumgcl, i-butylmagnesium chloride, isobutyl magnesium chloride, chloro 2-methylpropyl magnesium, chloro-2-methylpropyl magnesium
InChI-Schlüssel YUPZOKFCNKSJTR-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)C[Mg]Cl
IUPAC-Name Magnesium;2-methanidylpropan;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 116.87
PubChem CID 4384856
Formelmasse 114.86
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.915
Menge 100 mL
Flammpunkt −21°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylallylmagnesium chloride, 0.5M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.