Learn More
2-(Methylamino)-6,7-dihydro-3H-purin-6-on, TRC
Artikelnummer. 30470966
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30470966 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30470966 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28682850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylamino)-6,7-dihydro-3H-purin-6-one
CAS 10030-78-1
Summenformel C6 H7 N5 O
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N5O/c1-7-6-10-4-3(5(12)11-6)8-2-9-4/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11,12)
SMILES CN=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
IUPAC-Name 2-Methylimino-3,9-dihydropurin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 165.153
Formelmasse 165.065