Learn More
2-(Methylamino)-6,7-dihydro-3H-purin-6-on, TRC
Artikelnummer. 30481300
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30481300 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481300 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM286828100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylamino)-6,7-dihydro-3H-purin-6-one
CAS 10030-78-1
Summenformel C6 H7 N5 O
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N5O/c1-7-6-10-4-3(5(12)11-6)8-2-9-4/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11,12)
SMILES CN=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
IUPAC-Name 2-Methylimino-3,9-dihydropurin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 165.153
Formelmasse 165.065