Learn More
2-(Methylamino)ethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-methylethanolamine |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Menge | 100 mL |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3 |
| Formelmasse | 75.0684 |
| Reinheit (%) | >95% |