Learn More
2-(Methylamino)octansäure, TRC
Artikelnummer. 30473572
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473572 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473572 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28705350MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylamino)octanoic Acid
CAS 101080-67-5
Summenformel C9H19NO2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H19NO2/c1-3-4-5-6-7-8(10-2)9(11)12/h8,10H,3-7H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES CCCCCCC(C(=O)O)NC
IUPAC-Name 2-(Methylamino)octansäure
Molekulargewicht (g/mol) 173.25
Formelmasse 173.1416