Learn More
2-(methylamino)pyrimidin-5-Boronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471476
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15471476
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54682.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 904326-88-1 | C11H18BN3O2 | 235.094 g/mol
2-(Methylamino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(methylamino)Pyrimidin-5-Boronsäure-Pinacolester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 904326-88-1
Summenformel C11H18BN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 235.094
MDL-Nummer MFCD11878345
InChI-Schlüssel QDOXNCAIXITTKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-methylaminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, n-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-methylaminopyrimidine-5-boronic acid,pinacol ester, 2-methylamino pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-methylamino pyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-yl-amine, methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-yl amine, n-m ethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, n-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine
PubChem CID 46739641
IUPAC-Name N-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)NC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylamino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 122°C to 125°C
Menge 250 mg
Formelmasse 235.09
Reinheit (%) 96%