Learn More
2-Methylanthraquinone 94%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10075803 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
100 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10075803 100 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10075803 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 149241000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylanthraquinone
Namenshinweis 94%
CAS 84-54-8
CAS Min. % 92.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >168°C
Farbe Grün-Gelb bis Gelb
Verlust bei Trocknung 2% max.
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15H10O2
MDL-Nummer MFCD00001235
Menge 100 g
Beilstein 07, 809
Merck Index 15, 6095
Synonym 2-methylanthraquinone, tectoquinone, 2-methyl anthraquinone, techtoquinone, tectochinon, 2-methyl-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 2-methyl, beta-methylanthraquinone, 2-methylanthra-9,10-quinone, anthraquinone, 2-methyl
Löslichkeitsinformationen 2% max. Insoluble Matter (in chloroform)
InChI-Schlüssel NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
IUPAC-Name 2-Methylanthracen-9,10-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 222.243
PubChem CID 6773
ChEBI CHEBI:9427
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) ≥92%
Physikalische Form Fine Powder