Learn More
2-Methylbenzolamin (o-Toluidin), Mikromol™
Artikelnummer. 18053300
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18053300 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18053300 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0563.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Methylbenzolamin (o-Toluidin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material o-Toluidine
CAS 95-53-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile o-Toluidine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H9 N
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Prilocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Prilocaine Imp. B (EP), Prilocaine USP Related Compound A, Prilocaine USP RC A, 2-Methylbenzenamine, o-Toluidine, Prilocaine Related Compound A, Prilocaine Hydrochloride Impurity B, Prilocaine Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
SMILES Cc1ccccc1N
IUPAC-Name 2-Methylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 107.15
Menge 100 mg
Formelmasse 107,0735 g/mol