Learn More
2-Methylbenzenboronsäure1,3 -Propandiolester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15480056
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15480056
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52720.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 163517-56-4
Summenformel C10H13BO2
Molekulargewicht (g/mol) 176.022
MDL-Nummer MFCD06659935
InChI-Schlüssel UIDYFYHQHHMEKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methylphenyl-1,3,2-dioxaborinane, 2-methylbenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester, 2-methylphenylboronic acid propanediol cyclic ester, 2-o-tolyl-1,3,2-dioxaborinane, 2-2-methylphenyl 1,3,2-dioxaborinane, 1,3,2-dioxaborinane,2-2-methylphenyl, 2-methylbenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester, 2-methylphenylboronic acid,propanediol cyclic ester, 2-methylphenylboronic acid, propanediol cyclic ester
PubChem CID 23005365
IUPAC-Name 2-(2-Methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinan
SMILES B1(OCCCO1)C2=CC=CC=C2C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester
Menge 1 g
Formelmasse 176.02
Reinheit (%) 95%