Learn More
2-Methylbenzo[b]thiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15444917 5 g 5 Gramm
15434917 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32224.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1195-14-8 | C9H8S | 148.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1195-14-8
Summenformel C9H8S
Molekulargewicht (g/mol) 148.22
MDL-Nummer MFCD00216250
InChI-Schlüssel BLZKSRBAQDZAIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70952
IUPAC-Name 2-Methyl-1-Benzothiophen
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbenzo[b]thiophene
Schmelzpunkt 51°C to 52°C
Menge 5 g
Synonym 2-methylbenzo b thiophene, 2-methylthianaphthene, 2-methyl-1-thiaindene, 2-methylbenzothiophene, 2-methylthioindene, benzo b thiophene, 2-methyl, benzo b thiophene,2-methyl, acmc-1bscn, benzothiophene, 2-methyl
Formelmasse 148.23
Reinheit (%) 98%