Learn More
2-Methylbenzotrifluorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475437
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11475437 1 g 1 Gramm
11485437 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23453.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13630-19-8 | C8H7F3 | 160.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13630-19-8
Summenformel C8H7F3
Molekulargewicht (g/mol) 160.14
MDL-Nummer MFCD00153204
InChI-Schlüssel DVFVNJHIVAPTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzotrifluoride, 1-methyl-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethyl toluene, 1-methyl-2-trifluoromethyl-benzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-xylene, benzene, methyl trifluoromethyl, benzene, 1-methyl-2-trifluoromethyl, 2-methyl-1-trifluoromethyl benzene, trifluoromethyltoluene, pubchem1657
PubChem CID 2775324
IUPAC-Name 1-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES CC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbenzotrifluoride
Dichte 1.174
Siedepunkt 125°C to 126°C
Brechungsindex 1.435
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1940501
Formelmasse 160.14
Reinheit (%) 97%