Learn More
2-Methylbenzylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10226110 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10226110 5 g Glasflasche 5 Gramm
10762895 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10226110 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 155630050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 89-93-0 | C8H11N | 121.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-93-0
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00008112
InChI-Schlüssel CJAAPVQEZPAQNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzylamine, o-tolylmethanamine, o-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 2-methyl, o-xylylamine, benzylamine, o-methyl, 2-methylphenyl methanamine, alpha-amino-o-xylene, alpha-amino-2-xylene, 1-2-methylphenyl methanamine
PubChem CID 6993
IUPAC-Name (2-Methylphenyl)methanamin
SMILES CC1=CC=CC=C1CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbenzylamine
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 196°C to 197°C
Flammpunkt 83°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4CH2NH2
Brechungsindex 1.5415 to 1.5435
Menge 5 g
Beilstein 12, 1106
Fieser 13,185
Relative Dichte 0.97
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.