Artikelnummer. 15673650
Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Click to view available options
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Menge
Verpackung
Packungsgröße
15673650
1 l
Glasflasche
1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer.
15673650
Lieferant
Honeywell Research Chemicals
Lieferanten-Nr.
3204041L
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Reagenzgütegrad, ≥99 %
≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material
2-Methylbutan
CAS
78-78-4
Schmelzpunkt
-160 °C
Farbe
Farblos
Dichte
0.62 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt
28 °C (1013 hPa)
Flammpunkt
−51 °C (−59.8 °F)
Zündpunkt
788 °F
Geruch
Merkmal
Verpackung
Glasflasche
Summenformel
C5H12
Strukturformel
CH3 CH2 CH(CH3 )2
MDL-Nummer
MFCD00009338
Menge
1 l
UN-Nummer
UN1265
Beilstein
1730723
Synonym
Isopentan, Isoamylhydrid, Butan, 2-Methyl, Dimethylethylmethan, Ethyldimethylmethan, 1,1,2-Trimethylethan, Iso-Pentan, 1,1-Dimethylpropan, Butane, iso-c5h12
Löslichkeitsinformationen
Wasserlöslich
InChI-Schlüssel
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CCC(C)C
IUPAC-Name
2-Methylbutan
Molekulargewicht (g/mol)
72.15
PubChem CID
6556
Dampfdichte
2.6 (vs. Luft)
ChEBI
CHEBI:30362
Formelmasse
72.15 mol
Dampfdruck
11.17 psi (20 °C)
Reinheit (%)
≥ 99 %
Güte
ReagentPlus
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt.
Datenschutzrichtlinie .
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?