Learn More
2-Methylbutan, +99 %, für Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255740 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10255740 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10665222 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10407010 1 L Glasflasche 1 Liter
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10255740
Marke: Thermo Scientific Acros 167842500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 78-78-4 | C5H12 | 72.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-78-4
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009338
InChI-Schlüssel QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
IUPAC-Name 2-Methylbutan
SMILES CCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbutane
Namenshinweis 99+%
Azidität 0.0005 meq/g max.
Extinktion (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 240nm, 0.05 max. at 230nm, 0.07 max. at 220nm, 0.3 max. at 210nm, 1 max. at 192nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -160.0°C
Dichte 0.6200g/mL
Siedepunkt 30.0°C
Flammpunkt −51°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CH(CH3)2
Brechungsindex 1.3530 to 1.3550
Menge 250 mL
Beilstein 01, 134
Rückstand nach Verdampfung 0.0003% max.
Relative Dichte 0.62
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons, oils and ether, slightly soluble in alcohol
Formelmasse 72.15
Reinheit (%) 99+%
Güte Spektroskopie
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbutane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.