Learn More
2-Methylbutan, TRC
Artikelnummer. 30478206
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478206 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30478206 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22740010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbutane
CAS 78-78-4
Summenformel C5 H12
Menge 10 g
Synonym Butane, 2-methyl-, 2-Methylbutane, 1,1,2-Trimethylethane, Borger Isopentane, Exxsol Isopentane S, Isopentane, Methylbutane, NSC 119476, R 601A, iso-Pentane
InChI-Formel InChI=1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)C
IUPAC-Name 2-Methylbutan
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
Formelmasse 72.0939