Learn More
2-Methylbutylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10504531 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10504531 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10504531 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 205280050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbutylamine
Namenshinweis 98%
CAS 96-15-1
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7300g/mL
Siedepunkt 94°C to 97°C
Flammpunkt 3°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H13N
Strukturformel C2H5CH(CH3)CH2NH2
Brechungsindex 1.4106 to 1.4126
MDL-Nummer MFCD00008147
Menge 5 mL
Beilstein 04, III, 342
Relative Dichte 0.73
Synonym 2-methylbutylamine, 1-butanamine, 2-methyl, 1-amino-2-methylbutane, 2-methylbutyl amine, 2-methyl-1-butylamine, 2-methylbutanamine, 2-methyl-1-butanamine, butylamine, 2-methyl, 1-amino-2-methyl-butane, 2-methyl-butylamine
InChI-Schlüssel VJROPLWGFCORRM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)CN
IUPAC-Name 2-Methylbutan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 87.16
PubChem CID 7283
Formelmasse 87.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbutylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.