missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methylbutyraldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-160724 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
50 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10053730

Marke: Thermo Scientific Acros 304470500

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 96-17-3 | C5H10O | 86.13 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 96-17-3
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00006984
InChI-Schlüssel BYGQBDHUGHBGMD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methylbutyraldehyde, butanal, 2-methyl, 2-formylbutane, 2-methylbutyric aldehyde, methylethylacetaldehyde, 2-ethylpropanal, 2-methyl-1-butanal, butyraldehyde, 2-methyl, acetaldehyde, ethylmethyl, alpha-methylbutanal
PubChem CID 7284
ChEBI CHEBI:16182
IUPAC-Name 2-Methylbutanal
SMILES CCC(C)C=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Methylbutyraldehyde
Namenshinweis 95%
Azidität 10mg KOH/g max.
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8050g/mL
Siedepunkt 90°C to 92°C
Flammpunkt 4°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CH(CH3)CHO
Brechungsindex 1.3860 to 1.394
Menge 50 mL
Beilstein 01, I, 352
Relative Dichte 0.805
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskosität 0.6 mPa.s (20°C)
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbutyraldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt