Learn More
2-(Methylcarbamoyl)-pyridin-5-boronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15430746
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15430746
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54084.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-(Methylcarbamoyl)pyridin-5-boronsäurepinacolester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 945863-21-8
Summenformel C13H19BN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 262.116
MDL-Nummer MFCD08458483
InChI-Schlüssel LUMBLRWRRONQMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl picolinamide, 2-n-methylaminocarbonyl-5-pyridineboronic acid pincol ester, 2-methylcarbamoyl pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, n-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carboxamide, 2-n-methylaminocarbonyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine-2-carboxylic acid methylamide, 2-n-methylamidocarboxy-5-pyridine boronic acid pincol ester, 2-n-methylamidocarboxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester, 2-n-methylaminocarbonyl pyridine-5-boronic acid pincol ester, 2-n-methylaminecarbonyl-5-pyridineboronic acid pinacol ester
PubChem CID 44119560
IUPAC-Name N-Methyl-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin-2-Carboxamid
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)C(=O)NC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 113°C to 115°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 262.11
Reinheit (%) 96%