Learn More
2-Methylcyclopropanecarbonsäure, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377379
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377379 10 g 10 Gramm
11367379 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377379 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27815.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 29555-02-0 | C5H7O2 | 99.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29555-02-0
Summenformel C5H7O2
Molekulargewicht (g/mol) 99.11
MDL-Nummer MFCD00001293
InChI-Schlüssel AYEGPMGNMOIHDL-IUYQGCFVSA-M
Synonym 2-methylcyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, trans-2-methylcyclopropanecarboxylic acid, cis-2-methylcyclopropanecarboxylic acid, acmc-1cg8e, 2-methyl-cyclopropanecarboxylic acid, 2-methyl cyclopropane carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, 2-methyl
PubChem CID 99873
IUPAC-Name 2-Methylcyclopropan-1-carbonsäure
SMILES C[C@H]1C[C@H]1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Namenshinweis Cis + Trans
Dichte 1.027
Siedepunkt 200°C to 203°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Brechungsindex 1.439
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2323873
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 97%